Learn More
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Gentamicin (50 mg/ml)
Marke:  Gibco™ 15750037
169.64 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11520506
  • 195.00 € / 20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gentamicin wird in destilliertem Wasser zubereitet.
Spektrum: Grampositive und gramnegative Bakterien
Empfohlene Konzentration: 0.5 bis 50 μg/ml
Empfohlene Lagerbedingungen: + 15 °C bis +30 °C
Anwendung von Gentamicin
Ein ideales Antibiotikum für die Zellkultur sollte ein breites Spektrum an antibakterieller und antimykoplasmatischer Aktivität aufweisen und frei von zytotoxischen Substanzen sein. Gentamicin nähert sich diesen Anforderungen. Der Arzneistoff hat biologische und biochemische Eigenschaften, die ihn gegenüber Penicillin und Streptomycin (PS) überlegen machen. In der Zellkultur wird er normalerweise in einer Konzentration von 25 bis 50 μg/ml im Wachstumsmedium verwendet, aber höhere Konzentrationen, z. B. 200 μg/ml, werden häufig in Virusstudien verwendet, wenn bekannt ist, dass Proben infiziert sind.
Vorteile
Breitspektrumantibiotikum – breiter und effektiver als Penicillin/Streptomycin
Gentamicin ist nicht nur gegen viele grampositive und gramnegative Organismen aktiv, sondern auch gegen Proteus- und Staphylokokkenstämme, die manchmal gegen eine PS-Mischung resistent sein können; darüber hinaus ist Gentamicin – im Gegensatz zu PS – gegen Pseudomonas-Stämme aktiv. Pseudomonas- Stämmen zeigt.
Antimykoplasmatische Aktivität
Obwohl Gentamicin nicht gegen Hefen, Schimmelpilze oder Protozoen wirksam ist, wurde berichtet, dass es gegen mehrere, aber nicht alle Mykoplasma-Stämme wirkt.
pH-Stabilität
Gentamicin hat sich 15 Tage lang in einem pH-Bereich von 2 bis 10 in Gewebekulturmedien bei +37 °C als stabil erwiesen, im Gegensatz zu Streptomycin, das durch alkalische Bedingungen schnell zerstört wird, und Penicillin, das sowohl bei saurem als auch bei alkalischem pH-Wert instabil ist.
Temperaturstabilität
Gentamicin ist bei allen Temperaturen stabil und kann dem Autoklavieren standhalten. Bei Verwendung von autoklavierbaren Pulvermedien kann Gentamicin daher vor der Sterilisation zugesetzt werden. Normales Autoklavieren inaktiviert Penicillin fast vollständig und reduziert die Aktivität von Streptomycin um 50 %.
Die Aktivität wird durch das Vorhandensein von Serum nicht beeinträchtigt
Im Vergleich zu Pencillin, das bei Zugabe zu serumhaltigen Gewebekulturmedien sofort 30 % seiner Aktivität verliert, ist Gentamicin davon nicht betroffen.
Zellverträglichkeit
Die empfohlene Konzentration liegt deutlich unter der maximalen Dosis, die von den Zellen toleriert wird. Zellen tolerieren mehr als 20-mal die normale Konzentration.
Stabilität und Replikation von Viren in Gegenwart von Gentamicin
Die Verwendung von Gentamicin hat keinen Einfluss auf die Virusausbeute oder die Plaquebildung. Darüber hinaus wirkt sich das Arzneimittel nicht auf die Interferon-Ausbeute oder -Assays aus.
Verbesserte Virusisolierung
Derzeit liegen nur unzureichenden Daten vor, um dies eindeutig nachzuweisen, doch scheinen die sich häufenden Beweise diese Behauptung zu untermauern. Der wesentliche Grund dafür ist, dass die überlegene antibiotische Aktivität von Gentamicin es einigen stark infizierten Kulturen ermöglicht, zu wachsen und gelesen zu werden, während weniger wirksame Antibiotika das Bakterienwachstum nicht kontrollieren würden und die Kultur daher nicht gelesen werden kann.
Zusätzliche Verwendung
Als Zusatz in mykologischen Medien, um Bakterienwachstum zu verhindern. Die oben aufgeführten Eigenschaften machen Gentamicin ideal für den Einsatz in Zell- und Gewebekulturen sowie für den Transport von Zellkulturen und klinischen Proben, die Viren enthalten, oder von Proben, bei denen ein Überwachstum von Bakterien vermieden werden sollte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485, cGMP, FDA
Gentamicin, 20 ml, 50 mg/ml, 15 bis 30 °C Lagertemperatur, Antibiotikum, Gentamicin Agent, Antibiotikum Reagenztyp, 24 Monate Haltbarkeit, Raumtemperatur/Umgebungstemperatur, empfohlene Konzentrationsbereiche von 0.5 bis 50 μg/ml
Flüssig
Säugetierzellkultur, Prävention von Zellkulturkontamination
15 bis 30 °C
50 mg/mL
Antibiotikum
20 ml