Learn More
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser
Artikelnummer. 15680925
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,5 bis 5 ml
1,0 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15680925
Marke: Vitlab™ 1625507
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser ist praktisch universell einsetzbar und kann mit vielen organischen und anorganischen Lösungen verwendet werden.
  • Kalibriermechanismus zur Einstellung im Rahmen der Prüfmittelüberwachung
  • Auslassventil mit Sicherheitskugel schließt, wenn kein Auslassschlauch montiert ist
  • Ventilblock dreht frei um 360° auf der Flasche mit Standardgewinde GL 45
  • Verschiedene Adapter ermöglichen die Verwendung der Dispenser auf Flaschen unterschiedlicher Größe
  • Für einen besseren Halt des Aufnahmeröhrchens ist das Einlassventil mit einer Olive ausgestattet
  • Nennvolumen 2 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)
  • Nennvolumen 25 bis 100 ml inklusive Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 170 bis 330 mm)
Specifications
Volumen (metrisch) 5 bis 50 ml