Learn More
Genevac™ miVac™ JetRotors™ aus Vollaluminium
Zentrifugenrotor aus massivem Aluminium für die Verwendung mit MiVac DNA-Systemen
1665.00 € - 2613.75 €
Produktcode | Marke | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10373363
|
Genevac
DRC-16100-028 |
Für die Verwendung mit DNA- und DUO-Konzentratoren | 16 x 100 mm-Glasröhrchen | 28 |
2613.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10487023
|
Genevac
QRC-15CCT-072 |
Zur Verwendung mit Quattro Konzentratoren | Konische 15 ml-Zentrifugenröhrchen | 72 |
2613.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10098552
|
Genevac
DRC-12V40-078 |
Für die Verwendung mit DNA- und DUO-Konzentratoren | 12 × 33 bis 40 mm-Glasfläschchen | 78 |
1665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||