Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Marke: Thermo Scientific™ 840-278400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible erhalten Sie alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihren analytischen Prozess zu vereinfachen. Zusätzlich zu den hilfreichen integrierten Funktionen wie dem hochauflösenden Farbdisplay, dem großen Probenfach und den Datenexportoptionen steht eine komplette Auswahl an Zubehör für das GENESYS 30 Spektralphotometer zur Verfügung, um die Anforderungen von Studenten, Lehrkräften und Labortechnikern an eine genaue quantitative Analyse zu erfüllen.- Für eine rechteckige Langpfadzelle mit 20 – 100 mm Pfadlänge
- Wird in einer herausnehmbaren Probenbehälterverkleidung montiert
- Ermöglicht Flexibilität zwischen den Proben
Spezifikation
Die transparente Staubabdeckung aus Kunststoff schützt das Gerät vor Staub und Flüssigkeiten, wenn es nicht verwendet wird. |
|
Schützen Sie das Spektralphotometer vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, wenn es nicht verwendet wird | |
1 Staubschutzabdeckung | |
2 Jahre |
Staubschutzhaube | |
GENESYS 30 Vis-Spektralphotometer | |
Umgebungstemperatur |