Learn More
Thermo Scientific™ GNESYS™ 30 Visible Spektralphotometer
Artikelnummer. p-6909043 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15531182
Marke: Thermo Scientific™ 840277300
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erledigen Sie einfache und anspruchsvolle Analysen mit dem Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer, einer anwenderfreundlichen und zuverlässigen Lösung für Ausbildungszwecke oder das Labor.
Erleben Sie hohe Präzision und Funktionalität in einem einfachen und doch raffinierten Vis-Spektralphotometer. Das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer ist für grundlegende und komplexe Analysen im Bildungswesen und in der Industrie gleichermaßen geeignet. Das intuitive Design erlaubt es Schülern und Lehrenden gleichermaßen, sich auf die wissenschaftlichen Daten und Konzepte zu konzentrieren, anstatt den Umgang mit dem Gerät erlernen zu müssen. Im Labor können Techniker aller Bildungsstufen, die mit routinemäßigen QA/QC-Anwendungen befasst sind, zuverlässige Ergebnisse erzielen, um die Qualität zu überwachen und die nächsten Schritte einzuleiten. Alle Ergebnisse können rasch digital oder in Form eines Ausdrucks weitergeleitet werden.
Das GENESYS 30 Sichtbare Spektralphotometer umfasst ein intuitives Design, einen hochauflösenden Farbbildschirm, schnelle und akkurate Messungen und eine praktische Datenweitergabe.  Es ist das ideale Gerät für jeden Anwender, egal ob Student in der Anfangszeit oder erfahrener Labormitarbeiter.
Produkteigenschaften:
  • Vollkommen neues, industrielles Design für eine verbesserte Anwenderfreundlichkeit
  • Hochauflösender 5 in.-Farbmonitor mit gummiüberzogenem Tastenfeld für eine einfache Navigation 
  • Einzelzellenmessung mit herausnehmbarem, waschbarem Einsatz für das Probenfach  
  • Zellenhalter für Standardzellentypen, einschließlich Teströhrchen
  • Neue, integrierte Software-Anwenderoberfläche, Thermo Scientific™ VISIONlite PC-Software ist optional 
    • Daten in jeder gewünschten Form 
    • Datenexport per USB in einem Textformat, das einfach zu lesen und zu verarbeiten ist
  • Ausgezeichneter Thermodrucker zum Einrasten 
  • Drei Jahre Garantie und technischer Support durch ausgebildete Techniker 
Vorteile für Lehrkörper: 
  • Erfüllt die Anforderungen des Lehrplans für:
  • Einzelwellenlänge
  • Scanning
  • Beersches Gesetz
  • Kolorimetrie/kolorimetrische Analyse
  • Quantitative Analysis
Vorteile für Labormitarbeiter: 
  • Größere Zuverlässigkeit der Daten mit 6-Punkt-Quant- plus Konzentrationsmodus 
  • Verschiedene Sprachen zur Auswahl 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität <0,003 A, 325 bis 1000 nm, geglättet
Kammern Von oben, vorne oder seitlich zugänglich
Für Zellen mit einer Pfadlänge bis zu 100 mm geeignet
Erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser bis zu 25 mm und einer Höhe von 150 mm
Abnehmbarer, waschbarer Probenkammereinsatz mit magnetischem Halter und Niederhalter
Anschlüsse USB-A, USB-B
Beschreibung GENESYS 30 VIS Spektralphotometer mit EU-Netzkabel
Detektortyp Silizium-Photodiode
Display 5-Zoll-Diagonale, 32-Bit-Farbdisplay, 800 × 480 Pixel
Abmessungen (L x B x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch
Produktlinie GENESYS 30
Spektren-Bandbreite 5 nm
Typ Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich
Wavelength Range 325 bis 1100 nm
Abweichung <0,002 A/Std. (Bei 500 nm nach 2 Std. Aufwärmen) Typisch: <0,004 A/Std. nach 1 Std. Aufwärmen
Elektrische Anforderungen Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/250 V, 50/60 Hz
Tastenfeld Tastatur mit 23 gummierten Tasten und Ziffernfeld
Lebensdauer der Lampe 1000 Std.
Geräuschpegel
≤0,001 A bei 0 A
≤0,001 A bei 1 A
≤0,002 A bei 2 A
RMS bei 500 nm. 60 aufeinander folgende Messungen
Optische Konstruktion Einzelstrahl
Photometrische Genauigkeit ±0,002 A (0 bis 0,3 A), 0,5 % des ABS-Messwerts (0,301 bis 2,5 A)
Photometrische Anzeige -3 bis +3 A, 0 bis 200.000 %T, 0 bis 9.999.999 C
Photometrischer Bereich -3 bis +3 A
Photometrische Wiederholbarkeit ± 0,002 A
Gemessen bei 1,0 A bei 546 nm
Steckertyp EU-Stecker
Drucker inklusive Thermodrucker (Zubehör) mit 80 mm breitem Papier
Scan-Geschwindigkeit Automatisch – bis zu 1200 nm/min
Streulicht <0,1 %T bei 340 nm und 400 nm
Gemessen mit Glasabschaltfiltern oder NaNO2 bei 340 nm
Gewährleistung 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Datenintervall 1 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit < ±1 nm
Gewicht (metrisch) 7,5 kg