Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV-VIS-Spektralphotometer, EU-Netzkabel
Führen Sie UV/VIS-Messungen mit Doppelstrahl und Referenzküvettenposition durch mit dem Thermo Scientific GENESYS 180 UV/VIS-Spektralphotometer.
Marke:  Thermo Scientific™ 840-309300
7390.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15870002
  • 8975.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV-Vis-Spektralphotometer durchsatzstarke quantitative UV-Vis-Messungen durch, für die ein Doppelstrahl mit einer Referenzzellenposition erforderlich ist. Diese Plattform ist für Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, WLAN-Vernetzung und einem robusten Design für wiederholte intensive Nutzung. GENESYS Spektralphotometer werden weltweit wegen ihrer Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit geschätzt und erfüllen die gegenwärtigen Erwartungen an fortschrittliche Technologie in einem kompakten, robusten Gehäuse.
Das GENESYS 180 UV-Vis-Spektralphotometer ermöglicht den Doppelstrahlbetrieb für Labore, in denen Anwendungen wie z. B. kinetische Bestimmungen einen Referenzstrahl erfordern. Ein 8-Zellen-Karussell für Hochdurchsatzanwendungen ist standardmäßig im Lieferumfang inbegriffen. Das Spektralphotometer arbeitet unbeeinflusst vom Raumlicht. Daher kann es mit offenem Deckel eingesetzt werden, so dass es schneller arbeitet und leichter zu handhaben ist. Eine vollständige Zubehörpalette mit automatischem Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptiksonden für Messungen außerhalb der Probenkammer wurde entwickelt, um Probentests zu vereinfachen und Hochdurchsatzmessungen und -temperaturkontrollen zu ermöglichen.
Merkmale:
  • Doppelstrahl/Referenzküvette
  • Hochauflösende 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Standard-8-Positions-Zellverteiler mit umschaltbarem Revolver
  • Integrierte Methoden, Berichterstellung und Datenexport
  • Netzwerkfähig (WiFi-fähig)
  • Raumlicht-Beständigkeit für den Betrieb “mit offenem Deckel”
  • Sipper-Zubehör
  • Fasst Zellen mit bis zu 100 mm Pfadlänge
  • 8-Positions-Zellverteiler mit umschaltbarem Revolver
  • (Optional) 4-Positions-Zellverteiler (Zellen mit langem Pfad)
  • (Optional) Temperierbarer Peltier-Einzelzellenhalter (20 °C bis 60 °C)
  • (Optional) Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe
Entwickelt für Labore, die Doppelstrahlbetrieb mit einer Referenzküvettenposition benötigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,002 A
Einzelner USB-A
Duplex USB-A
Datenexport an Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN
Zwei Silizium-Fotodioden
35.5 x 38.5 x 19.5 cm
190 bis 1100 nm
Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
> 5 Jahre typisch, 3 Jahre garantiert
Doppelstrahl
-3 bis +5A
±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm
Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min
2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
7.5 kg
Küvettenwechsler mit 8 Positionen
Küvettenwechsler mit 4 Positionen (Küvetten für langen Lichtweg)
Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C)
Sipper-Zubehör
Verbindungsstück für Faseroptik-Sonde
GENESYS 180 UV/Vis-Spektralphotometer
Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen,neigbar, 800 x 1280 Pixel
2 nm
(Bei 500 nm nach 1 Stunde Aufwärmen) < 0,0010 A/Std.
Touchscreen
(RMS bei 500 nm 60 fortlaufende Messungen)
≤0.00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm
≤0.00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm
≤0.00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A
–2 A bis +3.5 A
Drucker zum Aufstecken verfügbar
< 1,0 % T 198 nm (KCl), < 0,05 % T bei 220 nm (NaI), < 0,03 % T bei 340 nm (NaNO2)
±0,5 nm
<± 0,2 nm