Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 140/150 VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer
Mit diesem robusten, netzwerkfähigen Spektralphotometer, das für wiederholte Messungen und einfache Handhabung entwickelt wurde, erhalten Sie das Beste für Ihre Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sowie Ihr Ausbildungslabor.
5395.00 € - 7665.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Spektren-Bandbreite | Wavelength Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Spektren-Bandbreite | Wavelength Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15810002
|
Thermo Scientific™
840-308300 |
GENESYS 140 Spektralfotometer für den sichtbaren Bereich | 5 nm | 325 bis 1100 nm |
5395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15830002
|
Thermo Scientific™
840-300300 |
GENESYS 150 UV-Vis Spektralphotometer, EU-Netzkabel | 2 nm | 190 bis 1100 nm |
7665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Führen Sie mit den automatisierten und netzwerkfähigen Thermo Scientific™ GENESYS™150 UV-Vis und GENESYS 140 Vis-Spektralphotometern quantitative Messungen im Rahmen der routinemäßigen industriellen Qualitätssicherung und -kontrolle oder in Chemielabors von Universitäten durch. Diese Plattform ist auf Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, optionale WLAN-Vernetzung und ein robustes Design für wiederholte intensive Nutzung. GENESYS Spektralphotometer werden weltweit für ihre Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit geschätzt und erfüllen die gegenwärtigen Erwartungen an fortschrittliche Technologie in einem kompakten, robusten Gehäuse.
Das GENESYS 150 UV-Vis-Spektralphotometer bietet die Automatisierung von Optionen für hohen Durchsatz und ist Raumlicht-beständig. Daher kann es mit offenem Deckel eingesetzt werden, sodass es zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit führt und bequemer in der Handhabung ist. Zur Vereinfachung der Probenahme und um Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen, wurde eine vollständige Palette an Zubehör, einschließlich automatischer Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptik-Sonden entwickelt. Datenauflösung von 0.2 nm bis 5 nm.Das GENESYS 140 Vis-Spektralphotometer ist eine Version dieser Geräteklasse im sichtbaren Spektralbereich. Beide Geräte bieten eine Datenauflösung von 0.2 nm bis 5 nm.
- 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
- Integrierte Methoden, Berichterstellung und Datenexport
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Raumlicht-Beständigkeit für den Betrieb "mit offenem Deckel"
- Sipper-Zubehör
- Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
- Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
- (Optional) Küvettenwechsler mit 8 Positionen und umschaltbarem Revolver
- (Optional) Küvettenwechsler mit 4 Positionen (Küvetten mit langem Lichtweg)
- (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 °C bis 60 °C)
- Labore für fortgeschrittene Lehrveranstaltungen
- R&D-Abteilungen
- Anwendungen, die hohen Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern