Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™-Farbstoff Größenstandard v2.0
Artikelnummer. 15849846 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
800 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15849846
Marke: Applied Biosystems™ 4408399
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Jedes Kit enthält ausreichend Standard für 800 Analysen
Wurde entwickelt für die Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 20 – 600 Nukleotiden und verfügt über ein mit 36 gekennzeichnetes einzelsträngiges Fragment.
GeneScan™ 600 LIZ® Größenstandard v2.0 ist ein mit dem fünften Farbstoff markierter Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie GeneScan, LIZ
Software Type Fragmentanalyse
Ausgangsmaterial DNA
Inhalt und Lagerung Jedes Kit enthält genügend Standard für 800 Analysen.
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, SeqStudio Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator
Marker oder Farbstoff LIZ
Produkttyp Farbstoffgröße Standard V2.0
Menge 800 Reaktionen
Versandbedingung Nasseis