Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ Dye Size Standard
Artikelnummer. p-7138585 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
800 Reaktionen
9600 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15849746
Marke: Applied Biosystems™ 4310361
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
16 ROX™ farbstoffmarkierte, einzelsträngige DNA-Fragmente
Der GeneScan™ 500 ROX™ Größenstandard ist ein interner Bahn-Größenstandard zur Verwendung mit den Applied Biosystems Fluoreszenz-DNA-Elektrophoresesystemen.
  • Der interne Spurgrößenstandard ist zur Verwendung mit den Applied Biosystems fluoreszenz-basierten DNA-Elektrophoresesystemen entwickelt worden
  • Die Verwendung eines internen Spurgrößenstandards ermöglicht eine automatisierte Datenanalyse
  • Es ist wichtig für das Erreichen einer hohen Präzision zwischen Läufen bei der Größenbestimmung von DNA-Fragmenten durch Elektrophorese
  • Der GeneScan™ 500 ROX™ Größenstandard ist für die Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 35 bis 500 bp konzipiert
  • Es liefert 16 einsträngige ROX™ farbstoffmarkierte Fragmente von 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 und 500 Basen
  • Jedes der DNA-Fragmente ist mit einem firmeneigenen Fluorophor gekennzeichnet. Dies führt zu einem einzigen Ausschlag sowohl unter denaturierenden als auch unter nicht denaturierenden Bedingungen
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie GeneScan, ROX
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält den ROX Größenstandard und Ladepuffer.
Das Kit bei 2 – 8 °C lagern. (Nicht einfrieren.)
Beschreibung GeneScan™ 500 ROX™ Farbstoff-Größenstandard, ROX™ Etikett, Verwendung mit 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator, 3100-Avant Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Marker oder Farbstoff ROX
Produkttyp Farbstoff
Menge 9600 Reaktionen
Laufzeit Standard