Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ Dye Size Standard
Artikelnummer. 15829716 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
800 Reaktionen
9600 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15829716
Marke: Applied Biosystems™ 401734
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Beinhaltet
16 ROX™ farbstoffmarkierte, einzelsträngige DNA-Fragmente
Der GeneScan™ 500 ROX™ Größenstandard ist ein interner Bahn-Größenstandard zur Verwendung mit den Applied Biosystems Fluoreszenz-DNA-Elektrophoresesystemen.
  • Der interne Spurgrößenstandard ist zur Verwendung mit den Applied Biosystems fluoreszenz-basierten DNA-Elektrophoresesystemen entwickelt worden
  • Die Verwendung eines internen Spurgrößenstandards ermöglicht eine automatisierte Datenanalyse
  • Es ist wichtig für das Erreichen einer hohen Präzision zwischen Läufen bei der Größenbestimmung von DNA-Fragmenten durch Elektrophorese
  • Der GeneScan™ 500 ROX™ Größenstandard ist für die Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 35 bis 500 bp konzipiert
  • Es liefert 16 einsträngige ROX™ farbstoffmarkierte Fragmente von 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 und 500 Basen
  • Jedes der DNA-Fragmente ist mit einem firmeneigenen Fluorophor gekennzeichnet. Dies führt zu einem einzigen Ausschlag sowohl unter denaturierenden als auch unter nicht denaturierenden Bedingungen
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie GeneScan, ROX
Ausgangsmaterial DNA
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält den ROX-Größenstandard. Kit bei 2 °C bis 8 °C lagern (nicht einfrieren).
Beschreibung GeneScan™ ROX™ Farbstoff-Größenstandard, ROX™ Etikett
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Marker oder Farbstoff ROX
Produkttyp Färbemittelgrößenstandards
Menge 800 Reaktionen
Versandbedingung Gelpackung