Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Click to view available options
Viskosität:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
10.55 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
100 mPa bei 25 °C
1179 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
12.38 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
137816 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
15813 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
2.886 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
20.72 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
3.3 mPa bei 25 °C
3481 mPa.s (25 °C)
34835 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
42.83 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
642.1 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
71,11 mPa.s (25 °C)
74610 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
796,5 mPa.s (25 °C)
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Wir testen auf Primärebene mit Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162, um die niedrigste Messunsicherheit zu gewährleisten, und bieten somit Standards, die mit primärer Messgenauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei der Übernahme des ASTM-Testmethodenprotokolls.
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
- Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
- Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
- Standardpackungsgröße 500 ml
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Viskosität | 0,2950 mPa.s (25 °C) |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-hexane
Nennwerte angegeben