Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Artikelnummer. 15791718
Click to view available options
Viskosität:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
10.55 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
100 mPa bei 25 °C
1179 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
12.38 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
137816 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
15813 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
2.886 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
20.72 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
3.3 mPa bei 25 °C
3481 mPa.s (25 °C)
34835 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
42.83 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
642.1 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
71,11 mPa.s (25 °C)
74610 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
796,5 mPa.s (25 °C)
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15791718
Marke: Paragon Scientific N7.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Viskosität 124,9 mPa.s (25 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Viscosity standard N7.5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbons, C14-C18
Nennwerte angegeben