Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
Marke: Paragon Scientific N44
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
- Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
- Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
- Standardpackungsgröße 500 ml
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
500 mL | |
71.11 mPa.s (25 °C) | |
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- Viscometer standard
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Decene
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nennwerte angegeben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur