Learn More
Sampling Systems™ Rostfreies Universaltablett
Artikelnummer. 15849711 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Breite (metrisch):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15849711
Marke: Sampling Systems™ A684340
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Sampling Systems™ Universal-Edelstahltabletts eignen sich ideal für alle Anwendungen, von der Mischung von Rezepturen bis hin zum Transport von Abfällen.
  • Größenauswahl
  • Fugenloses Design
  • Hochwertige polierte Ausführung
  • Langlebig
  • 304 Edelstahl
Specifications
Produkttyp Universaltablett
Material Edelstahl
Ausführung Poliert
Höhe (metrisch) 62 mm
Länge (metrisch) 340 mm
Breite (metrisch) 310 mm