Learn More
Sampling Systems™ Rostfreies Universaltablett
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Breite (metrisch):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Größenauswahl
- Fugenloses Design
- Hochwertige polierte Ausführung
- Langlebig
- 304 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universaltablett |
| Material | Edelstahl |
| Ausführung | Poliert |
| Höhe (metrisch) | 47 mm |
| Länge (metrisch) | 310 mm |
| Breite (metrisch) | 197 mm |