Learn More
Buerkle™ Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch
Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Ist absolut dicht und hinterschneidungsfrei. Wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.
0.60 € - 1.70 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Probendose |
Verschlussfarbe | Transparent |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10513713
|
Buerkle™
6206-0060 |
31 mm | 50 mL | 78 mm |
0.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10055271
|
Buerkle™
6206-0100 |
43 mm | 90 mL | 80 mm |
0.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15723209
|
Buerkle™
6206-0100 |
43 mm | 90 mL | 80 mm |
0.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10376992
|
Buerkle™
6206-0300 |
75 mm | 300 mL | 88 mm |
1.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Probendose mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Der Deckel kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. Die Dose ist absolut dicht, hinterschneidungsfrei, deshalb leicht befüllbar und restlos zu entleeren. Die Probendose wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.
- PP, transparent
- Aseptisch
- Mit Beschriftungsfeld und Skala
Spezifikation
Probenbehälter | |
Probendose | |
Autoklavierbar | |
Geeignet für Lebensmittel | |
1 | |
Polypropylen |
Durchscheinend | |
Transparent | |
Polypropylen | |
Verschlussdeckel, Beschriftungsfeld und Graduierung | |
Ja | |
Verschlussdeckel mit Auffangrinne |