Learn More
Buerkle™ Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch
Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Ist absolut dicht und hinterschneidungsfrei. Wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.
Marca: Buerkle™ 6206-0060
.47 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Probendose mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Der Deckel kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. Die Dose ist absolut dicht, hinterschneidungsfrei, deshalb leicht befüllbar und restlos zu entleeren. Die Probendose wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.
- PP, transparent
- Aseptisch
- Mit Beschriftungsfeld und Skala
Especificaciones
Durchscheinend | |
Probenbehälter | |
Transparent | |
50 mL | |
Geeignet für Lebensmittel | |
1 | |
Polypropylen | |
Verschlussdeckel mit Auffangrinne |
31 mm | |
Probendose | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Verschlussdeckel, Beschriftungsfeld und Graduierung | |
Ja | |
78 mm |