Learn More
Genlab™ MINO Serie Classic Trockenschränke
Artikelnummer. p-8010583
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
Anzahl Einschübe:
1
Wirkleistung:
350 W
Artikelnummer. 12988718
Marke: Genlab™ MINO/6
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das einfach bedienbare Thermostatsystem eignet sich gut für Unterrichtszwecke und die Einheiten können individuell aufgebaut werden. Genlab™ MINO Serie Classic Trockenschränke sind hocheffiziente, zuverlässige und kostengünstige Geräte für die meisten Trocknungs-, Erwärmungs-, Sterilisations- und häufigen Laboranwendungen.
Gestaltung und Konstruktion
  • Das Äußere besteht aus Stahlblech mit einer Pulverlackbeschichtung, die sich einfach reinigen lässt
  • Die Innenkammer besteht aus Weichstahl, der mit Aluminium (CLAD) beschichtet ist
  • Mit festen Einschubschienen und abnehmbarem verchromtem Drahtgittereinlegeböden
  • Tür aus massivem Stahl mit Bedienelementen unter der Tür
Heizung und Bedienelemente
  • Beheizt durch Incoloy-ummantelte Elemente, die sich unterhalb des Kammerbodens befinden
  • Unkomplizierte thermostatische mechanische Bedienelemente (Bereich: 40 bis 250 °C)
  • Direkt ablesbarer Thermostat und Überhitzungsthermostat, beide mit kalibrierten Waagen und manipulationssicheren Verriegelungen
  • Inklusive Hauptschalter mit Anzeige und Heiz- und Überhitzungsanzeige
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kammermaterial Stahl
Reglertyp Mechanische thermostatische Bedienelemente
Konvektionstyp Natürlich, mit Incoloy-ummantelten Elementen
Kapazität (metrisch) 6 L
Temperatur (metrisch) 40 °C° bis 250 °C°
Typ Universalkonvektionsofen
Display Direkt ablesbarer Thermostat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trocknen, Erwärmen, Sterilisieren und häufige Laboranwendungen
Material Stahl
Modell MINO
Anzahl Einschübe 1
Sicherheitsmerkmale Überhitzungsthermostat, manipulationssichere Verriegelung
Einschubmaterial Abnehmbare verchromte Drahtgittereinlegeböden
Temperaturstabilität ±0,75 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (T x B x H) innen 19 x 23 x 15 cm
Abmessungen (L x B x H) 32 x 33 x 39 cm
Länge (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) 33 cm
Höhe (metrisch) 39 cm
Gewicht (metrisch) 7 kg
Wirkleistung 350 W