Learn More
3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80™C.
89.25 € - 121.00 €
Product Code | Brand | Dimensions (LxW) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions (LxW) | Price | Quantity & Availability | ||||||
17843256
|
3M™
7100195888 |
50 m x 48 mm |
121.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17833256
|
3M™
7100195952 |
50 m x 24 mm |
89.25 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Specifications
Beige | |
Crepe Paper | |
Masking Tape |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E