Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers: Blue Organic Fill
With blue organic filling solution. Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers are ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing and the petrochemical industry.
Marke:  Fisherbrand™ 13-201-556
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17882141
  • 23.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rückführbar auf NIST, einzeln serialisiert
  • Blaue organische Flüssigkeitsfüllung gegen bleifreies weißes Rückglas
  • Mit einer mehrsprachigen Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und Rückverfolgbarkeit
  • Getestet und geprüft durch unser USA-Qualitätsteam
Spezifikation
Spezifikation
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Vollständiges Eintauchen
14 in.
Glas
225 °C
N. v.
2, 2,5 Über 100, 3 über 200 °C
Chemische Labore, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemische Labore, pharmazeutische und medizinische Branche, Hersteller, Molkereien, Brauereien und Brennereien
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung
355 mm
Blaue organische Flüssigkeit
-10 °C
-10°bis +225 °C
2 °