missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Hydrometer zur Dichtemessung

Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.

Marke:  Amarell™ H801362

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10640663

  • 24.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jede Hydrometerlänge beträgt 280 mm
Spezifikation

Spezifikation

Je 1
± 1g/cm3
280 mm
20 °C
Allzweck-Dichte-Hydrometer
0,002 g/cm3
0,800 bis 1,000 g/cm3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote