missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Hydrometer zur Dichtemessung

Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.

Marke:  Amarell™ H801366

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10343802

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jede Hydrometerlänge beträgt 280 mm
Spezifikation

Specifications

Je 1
± 1g/cm3
280 mm
20 °C
Allzweck-Dichte-Hydrometer
0,002 g/cm3
1,200 bis 1,400 g/cm3
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers