Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Universalzentrifugen
Alles Notwendige für Ihren Ausschwingrotor in einem Paket
Marke: Thermo Scientific™ 75016107
4148.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21988" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rotorpakete für Universalzentrifugen mit allem Notwendigen für den sofortigen Einstieg, einschließlich Rotorkreuz, Becher, Deckel und Adapter
Spezifikation
Thermo Scientific TX-400 Blutröhrchenpaket | |
TX-400 mit Becher, ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel, Adapter für 5/7 und 9/10 ml Blutröhrchen | |
Siehe einzelne Komponenten des Pakets | |
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15 | |
Ja |
Siehe Daten zu einzelnen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen | |
Max. in TX-400: 76 x 5/7 ml-Blutprobenröhrchen, 56 x 9/10 ml-Blutorpbenröhrchen, 4 x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren) | |
Kauf der für den Betrieb erforderlichen Thermo Scientific Universalzentrifuge | |
Siehe Handbuch |