Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Universalzentrifugen
Artikelnummer. 16380778 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-1000
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-200
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-400
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-750
TX-1000 Mikrotiterplatten-Paket
TX-1000-Zellkulturpaket
TX-200 Zellkulturpaket
TX-400 Zellkulturpaket
TX-750 Zellkulturpaket
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 16380778
Marke: Thermo Scientific™ 75016106
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alles Notwendige für Ihren Ausschwingrotor in einem Paket
Rotorpakete für Universalzentrifugen mit allem Notwendigen für den sofortigen Einstieg, einschließlich Rotorkreuz, Becher, Deckel und Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Siehe Daten zu einzelnen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen
Typ Rotor Equipment Package
Fassungsvermögen Max. in TX-200: 20 x 15 ml-konische Röhrchen, 4 x 50 ml-konische Röhrchen, 4 x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren)
Nettogewicht Siehe einzelne Komponenten des Pakets
Zur Verwendung mit (Geräte) Kauf der für den Betrieb erforderlichen Thermo Scientific Universalzentrifuge
Zertifizierung/Konformität ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Enthält TX-200 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 15 and 50 mL conical tube adapters
Gewährleistung Siehe Handbuch
Biocontainment Ja
Modell TX-200 Zellkulturpaket