Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Universalzentrifugen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-1000
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-200
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-400
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-750
TX-1000 Mikrotiterplatten-Paket
TX-1000-Zellkulturpaket
TX-200 Zellkulturpaket
TX-400 Zellkulturpaket
TX-750 Zellkulturpaket
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
Rotorpakete für Universalzentrifugen mit allem Notwendigen für den sofortigen Einstieg, einschließlich Rotorkreuz, Becher, Deckel und Adapter
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Siehe Daten zu einzelnen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen |
| Typ | Rotor Equipment Package |
| Fassungsvermögen | Max. in TX-1000: 6 Mikrotiterplatten, 4 x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren) |
| Nettogewicht | Siehe einzelne Komponenten des Pakets |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kauf der für den Betrieb erforderlichen Thermo Scientific Universalzentrifuge |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 |
| Enthält | TX-1000 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, microplate Adapters |
| Gewährleistung | Siehe Handbuch |
| Biocontainment | Ja |
| Modell | TX-1000 Mikrotiterplatten-Paket |