Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Universalzentrifugen
Alles Notwendige für Ihren Ausschwingrotor in einem Paket
Marke:  Thermo Scientific™ 75016108
4842.45 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16300788
  • 5195.85 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Rotorpakete für Universalzentrifugen mit allem Notwendigen für den sofortigen Einstieg, einschließlich Rotorkreuz, Becher, Deckel und Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific TX-400 Zellkulturpaket
TX-400 mit Becher, ClickSeal-Bioabdichtungdeckel, Adapter für konische 15 und 50 ml-Röhrchen
Siehe einzelne Komponenten des Pakets
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Ja
Siehe Daten zu einzelnen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen
Max. in TX-400: 36 x 15 ml-konische Röhrchen, 16 x 50 ml-konische Röhrchen, 4 x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren)
Kauf der für den Betrieb erforderlichen Thermo Scientific Universalzentrifuge
Siehe Handbuch