Learn More
Allzweck-Bartabdeckung
Click to view available options
Kopfbandlänge: 23 ±2 cm; Dehnlänge: 46 ± 2 cm
Beschreibung
- Allzweck-Bartschutze
- Mit integriertem elastischem Kopfband und Naht für eine bequeme, universelle Passform
- Vliesstoff, leichtes Spinnvlies-Polypropylen bei 12 g/m2
- Für den Einsatz im Labor oder in ähnlichen Arbeitsumgebungen
- Hergestellt und vakuumversiegelt in einer streng sauberen Umgebung
- Latexfrei
- ISO-geprüft nach ISO3801 und ISO13934-1
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Bartabdeckung |
Größe | Universal |
Material | Spinnvlies-Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Latexfrei | Ja |
Saumtyp | Elastisch |
Zertifizierung/Konformität | PSA CAT I, ISO-geprüft nach ISO3801 und ISO13934-1; entspricht 4.0 AQL Level II Probenahmeplan gemäß MIL-std-150E für Fehlerkriterien |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allzweck-Anwendung im Labor oder Reinraum |
Verpackungsmenge | 1000/Packung |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Beard Cover
DateigrößeVersion: 218.1 kB
Beard Cover
DateigrößeVersion: 222.2 kB
Product Information
Product Information
Declaration of Conformity PPE CAT I
DateigrößeVersion: 131 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Allzweck-Bartabdeckung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur