Learn More
Thermo Scientific™ Allgemeine Gaschromatographieschläuche und -werkzeuge
Verwenden Sie Thermo Scientific™ allgemeine Gaschromatographieschläuche und -werkzeuge, um Ihr GC-Gerät zu warten und zu optimieren.
7.85 € - 442.56 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10169534
|
Thermo Scientific™
60180-770 |
Zange mit geraden Spitzen | N/A | N/A | N/A | |||||
10037364
|
Thermo Scientific™
60180-771 |
Zange mit abgewinkelten Spitzen | N/A | N/A | N/A | |||||
10468014
|
Thermo Scientific™
60180-779 |
0.35 mm Bohrerspitze | N/A | N/A | N/A | |||||
10047494
|
Thermo Scientific™
60180-780 |
0.45 mm Bohrerspitze | N/A | N/A | N/A | |||||
10392835
|
Thermo Scientific™
60180-781 |
0.70 mm Bohrerspitze | N/A | N/A | N/A | |||||
10200545
|
Thermo Scientific™
60180-835 |
Shortix Kapillarsäulenschneider |
442.56 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10548995
|
Thermo Scientific™
60180-836 |
Reparaturkit für Shortix Kapillarsäulenschneider |
234.82 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10097724
|
Thermo Scientific™
60201-318 |
Keramik-Säulenschneider |
8.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ allgemeine Gaschromatographieschläuche und -werkzeuge, um Ihr GC-System zu warten und zu optimieren sowie zur Unterstützug Ihrer GC-Anwendungen.
Spezifikation
GC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.