Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET RNA-Aufreinigungskit
Artikelnummer. 10558360 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10558360
Marke: Thermo Scientific™ K0731
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gesamt-RNA-Aufreinigung mithilfe von Kieselgelmembranen aus Säugetierblut, Zellkulturen und Geweben sowie Insekten, Hefen und Bakterien. Lieferung als praktische Zentrifugationssäulen.
GeneJET RNA-Reinigungskit ist ein einfaches und effizientes System zur Reinigung der Gesamt-RNA aus Säugetierzellkulturen, Gewebe, humanen Blutzellen, Bakterien und Hefe.
Das Kit nutzt eine Kieselgelmembrantechnologie in Form einer praktischen Zentrifugationssäule, wodurch die Notwendigkeit für langwierige Cäsiumchloridgradienten, Alkoholfällungen oder toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
RNA-Moleküle mit einer Länge von mehr als 200 Nukleotiden können mit dem GeneJET RNA-Reinigungskit nach dem Lyseschritt in 15 Minuten isoliert werden. Die hochwertige gereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden.
Überblick
  • Universell – Kann für Zell- und Gewebeproben von verschiedensten Quellen verwendet werden: Säugetierblut, Säugetierzellkulturen, Säugetiergewebe, Insekten, Hefe und Bakterien
  • Effizient – Hohe Rückgewinnung von Gesamt-RNA.
  • Schnell – 15 Minuten nach dem Lyseschritt
  • Rein – A260/280-Verhältnis von > 1,9
  • Praktisch – Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Sammelröhrchen bestückt
Anwendungen
  • Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:
    • RT-PCR
    • RT-qPCR
    • Northern Blotting
    • Nuklease-Protection-Assay
  • Proteinase K
  • Lysepuffer
  • Waschpuffer 1 (konzentriert)
  • Waschpuffer 2 (konzentriert)
  • Wasser, nukleasefrei
  • GeneJET RNA-Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen)
  • Entnahmeröhrchen (2 ml)
  • Entnahmeröhrchen (1,5 ml)
  • Detailliertes Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 600 μL Proteinase K; store at room temperature until opened, -20°C after opening
• 40 mL Lysis Buffer; room temperature
• 40 mL Wash Buffer 1 (concentrated); room temperature
• 23 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Nuclease-free Water; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 15 min.
Elutionsvolumen 50 bis 100 μl
Probentyp Bakterien, Blut, Zellen, Gewebe, Hefe, Insekten, Enzymatische Reaktionen
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Menge 50 Aufreinigungen
Umfang Mini
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bacteria: ≤109 cells, Blood: 0.5 mL, Cells: ≤107, Tissue and Insects: 30 mg, Yeast: ≤4 x 108 cells, Enzymatic reactions: ≤100 μL
Ertrag Up to 160 μg