Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA-Aufreinigungskit
Artikelnummer. p-4530565 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10304400
Marke: Thermo Scientific™ K0721
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aufreinigung von genomischer DNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus Säugetierzellkulturen und Gewebeproben, Vollblut, Bakterien und Hefe.
Das GeneJET DNA Purification Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von hochqualitativer genomischer DNA aus unterschiedlichen Säugetierzellkulturen und -gewebeproben, Vollblut, Bakterien und Hefe entwickelt.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt.
Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
  • Universell – Kann sowohl für Zell- als auch Gewebeproben aus einer Vielzahl von Quellen verwendet werden
  • Effizient – Hohe Rückgewinnung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
  • Schnell – 20-minütiges Verfahren nach der Zelllyse
  • Praktisch — Spin-Säulen mit Kappen und Entnahmeröhrchen
Empfohlen für:
Isolierte genomische DNA eignet sich ideal für die Verwendung in üblichen molekularbiologischen Verfahren, darunter: PCR und qPCR, FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau, Southern Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Spin-Säule
Probentyp Bakterien, Bukkalproben, Zellen, Gewebe, Hefe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Aufreinigungkit für genomische DNA
Menge 50 Aufreinigungen
Ziel Genomische DNA
Prüfzeit < 20 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha