Learn More
Syngene™ GeneGnome XRQ
Syngene™ GeneGnome XRQ Tischgerät ist ein einfaches Chemilumineszenz-Bildgebungssystem für Western Blots
Marke: Syngene™ GGNOME-XRQ-NPC
Beschreibung
GeneGnome XRQ ist ein kostengünstiges, leistungsstarkes Chemolumineszenz-Bildgebungssystem. Die Hochleistungsbildgebung hat sich als vergleichbar empfindlich gegenüber Film erwiesen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass fortschrittliche Softwaretools zur Optimierung der Bildgebung schwacher Bänder verwendet werden.
- Peltier-gekühlte, hochauflösende 16-Bit-Kamera (mit 65535Graustufen), die 4-MP-Bilder erzeugen kann.
- Der Kamera-Chip ist mit einer QE von 73 % bei 425 nm (Spitzenwert 77 %) führend in diesem Gebiet. T
- Fixfokusobjektiv mit F0.95 für schnelle Erfassungszeiten.
- Maximaler Sichtbereich 11 x 8 cm.
- PC erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
GeneSys ist eine anwendungsgesteuerte Software, die für die schnelle Bilderfassung biologischer Proben entwickelt wurde.
- Einfache, symbolbasierte Benutzeroberfläche, ausführbar auf Win10-, 8- und 7-Plattformen.
- Für eine Bildverarbeitung ohne Spekulationen und die Produktion von schnellen und einfachen Bildern in Publikationsqualität.
- Alle erstellten Dateien sind ein einzigartiges SGD-Format, in dem nur Rohdaten zur Quantifizierung von Proben analysiert werden.
- Dateien können auch im TIFF-, JPEG- und BMP-Format gespeichert werden.
- Anwenderprotokolle können gespeichert werden, um die zuvor aufgenommenen Bilder zu überprüfen und zukünftig abgebildete Gele einfach zu replizieren.
- Alle aufgenommenen Bilder können einfach mit Anmerkungen, Bearbeitungswerkzeugen und Bildschärfung bearbeitet und in GeneTools exportiert werden.
Die GeneTools Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen, schnellen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten. Analyseproben sind beispielsweise:
- Molekulargewicht
- Koloniezählung
- Spot-Blot
- Bandanpassung
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Sowohl die GeneSys- als auch die GeneTools-Software erfüllen die Anforderungen für 21 CFR Part 11- und GLP-Umgebungen.
Das System wird mit einer 3-Jahresgarantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzten Lizenzen für die GeneTools-Analysesoftware und zweimal jährlich kostenlosen Software-Updates geliefert.
Spezifikation
Ohne | |
100 bis 240 V | |
43 cm | |
4 MP | |
17,3 in. | |
F0.95 Fixfokusobjektiv | |
11 x 8 cm | |
Chemolumineszenz-Bildgebung | |
Blau |
50 Hz | |
16,9 in. | |
17,3 in. | |
14,8 in. | |
37.5 cm | |
Je 1 | |
37,5 x 44 x 43 cm | |
Syngene | |
Gel-Bildgebungssystem |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.