Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ FXR-UAS-bla HEK 293T Cells
FXR-UAS-bla HEK 293T-Zellen enthalten die Ligandenbindungsdomäne (LBD) des humanen Farnesoid-X-Rezeptors (FXR), die mit der DNA-bindenden GAL4-Domäne verbunden und stabil in die GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T-Zelllinie integriert ist.
Marke: Thermo Scientific™ K1691B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
GeneBLAzer™ UASbla-HEK 293T-Zellen exprimieren stabil ein Beta-Lactamase-Reportergen unter der Transkriptionskontrolle einer Upstream-Aktivator-Sequenz (UAS). Wenn ein Agonist an die LBD des GAL4 (DBD)-FXR (LBD)-Fusionsproteins bindet, bindet das Protein an die UAS, was zur Expression von Beta-Lactamase führt. Division Arrested (DA)-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Einem Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse einer 384-Well-Platte enthält) und einem Röhrchen mit Zellen, die für die Analyse von 10 384-Well-Platten ausreichen. FXR-UAS-bla HEK 293T-Zellen sind für Z'- und EC50-Konzentrationen von Chenodesoxycholsäure (CDCA) funktionell validiert. Darüber hinaus wurden FXR-UAS-bla HEK 293T-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistung getestet, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulations- und Substratladezeiten (Daten auf Anfrage erhältlich). Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar.
Spezifikation
Sich teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
384 Well-Mikrotiterplatte, Röhrchen | |
Zelllinie |
Versand: Trockeneisenlagerung: -80 °C/Flüssiger Stickstoff enthält: FXR-UAS-bla HEK 293 T-Zellen (K1239) | |
Kernrezeptoren, nukleäre Rezeptoren | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.