Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA Assay Kit
Beschreibung
DA (Division Arrested)-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl CHR1 CHO-K1 DA-Zellen als auch CRHR1-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind funktional für Z’-Faktor- und EC50-Konzentrationen des Corticotropin-Trennfaktors (CRF) validiert (Abbildung 1). Darüber hinaus wurden CRHR1-CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen wie DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulationszeit und Substratladezeit auf Assayleistung getestet (Daten auf Anfrage erhältlich). Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar.
Corticotropin-freisetzender Faktor ist ein 41-Aminosäure-Peptid, das eine Rolle bei der Integration autonomer, neuroendokriner und verhaltensbezogener Reaktionen auf Stress spielt. Diese Effekte werden durch zwei Rezeptorfamilien, CRHR1 und CRHR2, vermittelt. Während CRF ursprünglich aus dem Hypothalamus isoliert wurde, wo es sich als primärer Neuroregulator zur Vermittlung der Hypothalamus-Hypophyse-Adrenokortikal-Stressachse erwiesen hat, ist es seitdem weit außerhalb des Hypothalamus im gesamten zentralen Nervensystem verbreitet. Derzeit gibt es fünf verschiedene Ziele für CRF mit einzigartiger Pharmakologie und Lokalisierung. Diese wurden in drei verschiedene Klassen eingeteilt, von denen zwei die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren CRF1 (CRHR1) und CRF2 (CRHR2) sind. Für den CRHR2-Rezeptor von Säugetieren wurden drei funktionelle Spleißvarianten identifiziert, obwohl die pharmakologische Charakterisierung dieser Spleißvarianten keine größeren Unterschiede zwischen ihnen ergab.
GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA Zellen und CRHR1-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Enthält:
GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA Assay-Kit
Jedes System enthält ausreichend DA (Division Arrested)-Zellen & Substrat, um eine 384-Well-Platte zu testen. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Enthält:
•CRHR1 CHO-K1 DA Zellen
•LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, 70 µg
•Lösung D, 1 ml
•2 Protokolle
•Analysenzertifikat
GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA-Zellen
Jedes System enthält ausreichend „Division Arrested“ (DA)-Zellen, um 10 x 384-Well-Platten zu testen (LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Enthält:
•CRHR1 CHO-K1 DA Zellen
•1 Protokoll
•Analysenzertifikat
GeneBLAzer™ CRHR1-CRE-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Enthält:
•CRHR1-CRE-bla CHO-K1-Zellen
•1 Protokoll
•Analysenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_004382.2 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Zellen mit arretierter Teilung |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Gen-ID (Entrez) | 1394 |
| Gensymbol | CRHR1 |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Produktlinie | GeneBLAzer |
| Menge | 1 Platte |
| Reporter-Gen | BLA (Beta-Lactamase) |
| Mehr anzeigen |