Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Platinum™ Cas9-Nuklease (1 μg/μl)
Click to view available options
:
25 μg
Beschreibung
Beinhaltet
1 Fläschchen GeneART Platinum Cas9-Protein
Der Cas9 RNP-Komplex kann unmittelbar nach dem Eintritt in die Zelle wirksam werden und wird schnell aus der Zelle entfernt. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit für nicht zielorientierte Spaltungsereignisse im Vergleich zu vektorbasierten Systemen.
GeneArt Platinum Cas9-Nuklease ist das rekombinante Streptococcus Pyogenes Cas9-Protein (wt), das aus E. coli aufgereinigt wurde und für die Genombearbeitung mit CRISPR-Technologie verwendet werden kann. Das Cas9-Protein bildet einen sehr stabilen Ribonucleoprotein (RNP)-Komplex mit der Guide-RNA (gRNA)-Komponente des CRISPR/Cas9-Systems.
Der Cas9 RNP-Komplex kann sofort nach dem Eintritt in die Zelle wirken, da es keine Anforderungen für Transkription oder Übersetzung gibt wie bei Vektor- oder mRNA-basierten Systemen.
Darüber hinaus wird der Cas9 RNP-Komplex schnell aus der Zelle entfernt, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Abspaltung von den Zielwerten im Vergleich zu anderen Systemen (Kim et al. 2014). Durch die Einbindung eines Kernlokalisierungssignals (NLS) wird die Übertragung zum Zellkern unterstützt, wodurch die Rate der genomischen DNA-Spaltung erhöht wird. Verwenden Sie unser GENEART Precision gRNA Synthesis Kit oder GENEART CRISPR Strings, um Ihre zielspezifische gRNA zu erstellen.
GENEART™ CRISPR-Nuklease-mRNA bietet folgende Funktionen:
GeneArt Platinum Cas9-Nuklease ist das rekombinante Streptococcus Pyogenes Cas9-Protein (wt), das aus E. coli aufgereinigt wurde und für die Genombearbeitung mit CRISPR-Technologie verwendet werden kann. Das Cas9-Protein bildet einen sehr stabilen Ribonucleoprotein (RNP)-Komplex mit der Guide-RNA (gRNA)-Komponente des CRISPR/Cas9-Systems.
Der Cas9 RNP-Komplex kann sofort nach dem Eintritt in die Zelle wirken, da es keine Anforderungen für Transkription oder Übersetzung gibt wie bei Vektor- oder mRNA-basierten Systemen.
Darüber hinaus wird der Cas9 RNP-Komplex schnell aus der Zelle entfernt, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Abspaltung von den Zielwerten im Vergleich zu anderen Systemen (Kim et al. 2014). Durch die Einbindung eines Kernlokalisierungssignals (NLS) wird die Übertragung zum Zellkern unterstützt, wodurch die Rate der genomischen DNA-Spaltung erhöht wird. Verwenden Sie unser GENEART Precision gRNA Synthesis Kit oder GENEART CRISPR Strings, um Ihre zielspezifische gRNA zu erstellen.
GENEART™ CRISPR-Nuklease-mRNA bietet folgende Funktionen:
- Optimieren Sie das Zell-Engineering, indem Sie Transkription und Translation in der Zelle eliminieren
- Eliminieren Sie Zeitaufwändige Klonierungsschritte
- Minimieren Sie die Off-Target-Spaltung durch die schnelle Entfernung des Proteinkomplexes aus der Zelle
Zertifizierungen
CoA
Recommended Storage
Store at -5 to -30°C
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 μg/μl |
| Inhalt und Lagerung | 1 Fläschchen GeneART Platinum Cas9-Protein. Lagerung bei -5 °C bis -30 °C |
| Beschreibung | GeneArt™ Platinum™ Cas9-Nuklease, 25 μg, 1 μg/μl Konzentration, –5 bis –30 °C Lagertemperatur, DNA-Replikation und Reparaturforschung Kategorie, nur für Forschungszwecke, Trockeneis-Versandbedingungen |
| Produkttyp | GeneArt™ Platinum™ Cas9-Nuklease |
| Menge | 25 μL, 25 μg |