Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly HiFi-Klonierungs-Kit mit chemisch kompetenten Zellen
Artikelnummer. 16575231
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16575231
Marke: Invitrogen™ A46624EA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das GeneArt Gibson HiFi Assemblierungs-Klonierungskit ermöglicht die DNA-Assemblierung und das Klonen mithilfe einer Technik, mit der mehrere sich überlappende DNA-Fragmente in einer isothermen Reaktion von 15 bis 60 Minuten in einem Schritt nahtlos miteinander verbunden werden können.
Die inhärente Flexibilität dieses Ansatzes eignet sich für kleine und große DNA-Konstrukte und umfasst sowohl einzelne als auch mehrere Einsätze. Die resultierenden Produkte können für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen verwendet werden, einschließlich Transformation, PCR- und Rollkreis-Amplifikation (RCA). Das GeneArt Gibson HiFi Assemblierungs-Klonierungskit, chemisch kompetente Zellen, ist ein komplettes Kit, das Mastermix, Positivkontrolle, Wasser und One Shot TOP10 chemisch kompetente E. coli enthält.
Zu den Merkmalen des GeneArt Gibson HiFi Assemblierungs-Klonierungskits gehören:
Einfach — assemblieren und klonen Sie nahtlos bis zu sechs DNA-Fragmente in einer einzigen Reaktion
Effizient — hohe Wiedergabetreue sorgt für mehr korrekte Klone als andere Methoden
Flexibel— die Designrichtlinien ermöglichen die Montage in jeden Vektor Ihrer Wahl
Praktisch — erhältlich als Master Mix Kits und Klonierungskits komplett mit chemischen oder elektrokompetenten Zellen
Vertrauenswürdig — über 4000 Erwähnungen in der wissenschaftlicher Literatur, die großen Erfolg hervorheben
Nahtlose Zusammenstellung mehrerer Fragmente
GeneArt Gibson HiFi Assemblierungsklonierung ist ein einfacher, einstufiger Prozess, bei dem bis zu sechs Fragmente in einem proprietären enzymatischen Mix kombiniert werden, um DNA-Fragmente mit gemeinsam genutzter Endhomologie zusammenzubauen, ohne dass zusätzliche Sequenzen oder Narben zurückgelassen werden (nahtlos). Nach einer 15–60-minütigen Inkubation wird ein Teil der Assemblierungsreaktion in chemisch kompetente oder elektrokompetente Zellen umgewandelt, wodurch Klone entstehen, die am nächsten Tag zur Analyse bereit sind. Die erforderliche 20- bis 40-Basenpaar-Endhomologie ist für die Synthese in das De-novo-Fragment integriert oder kann einfach durch PCR-Amplifikation mit kundenspezifischen DNA-Oligos entwickelt werden. Diese spezielle Enzymmischung erzeugt ein nahtloses und kovalent gebundenes DNA-Konstrukt, das eine hohe Effizienz bietet.
Robuste Methode für maximale Effizienz
Aufgrund des kovalent gebundenen Endprodukts ermöglicht die GeneArt Gibson HiFi Assemblierungsmethode die Verwendung von chemisch kompetenten Zellen oder elektrokompetenten Zellen für höchste Transformationseffizienz und verbessert so den Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Klon, insbesondere für anspruchsvollere Konstrukte. Restriktionsenzyme, Ligationen oder Rekombinationsstellen sind nicht erforderlich und die Methode bietet ein perfekt nahtloses Konstrukt ohne ungewollte Extrabasen.
Bietet große Vielseitigkeit
Die GeneArt Gibson HiFi Assemblierungsmethode bietet Vielseitigkeit, kann viele Techniken durch die schnelle Kombination, Hinzufügung, Löschung oder den Austausch von DNA-Segmenten optimieren und macht das Subklonen überflüssig, was Zeit und Aufwand im Klonierungsablauf spart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10
Zelltyp Chemisch kompetente E. coli
Klonierungsmethode Seamless Cloning
Inhalt und Lagerung Umfasst Mastermix, Positivkontrolle, Wasser und chemisch kompetente One Shot TOP10 E. coli.
Regelungsart Positivkontrolle
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nahtlose Klonierung und Gen-Assemblierung
Anzahl Reaktionen 10 Reaktionen
Anzahl Fragmente Bis zu 6 Fragmente
Produktlinie GENEART
Produkttyp Klonierungskit
Menge 10 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Arbeitsablaufschritt DNA-Assemblierung