Learn More
Agilent BioTek Gen5 Mikrotiterplatten-Reader und Imager-Software
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16441925 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
Gen5 Image Prime
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16441925
Marke: Agilent BioTek GEN5IPRIME
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen.
  • Bietet eine einzigartige Kombination aus Leistung und Anwenderfreundlichkeit, die die Produktivität steigert und Zeit spart
  • Unterstützt die Umwandlung von Rohdaten und Bildern in aussagekräftige Ergebnisse
  • Führt eine hoch vergrößernde, intrazelluläre Bildanalyse zum einfachen ELISA durch
Erfassen und analysieren Sie Daten schnell und einfach
  • Schnellstart mit > 150 vorbereiteten Protokollen, die in Gen5 und online verfügbar sind
  • Lesemodi für Endpunkt, Kinetik, Scannen von Well-Bereichen, spektrale Abtastung
  • Der Schnellexport mit nur einer Taste sendet Daten direkt an Excel, ohne dass mehrere Schritte erforderlich sind
  • Vordefinierte Take3 Mikrovolumen-Plattenprotokolle für die direkte Quantifizierung von 2 μl-Proben
Entdecken, Abbildung und Analyse intra- und interzellulärer Aktivitäten
  • Erfassen Sie mit Lionheart FX hochwertige Bilder von 1,25x bis 100x und bis zu 60x mit Cytation
  • Kombinieren Sie Bilderfassungs- und Multimodus-Detektionsschritte, um phänotypische und quantitative Daten schnell zu erhalten und zu analysieren
  • Erweiterte Funktionen wie Bild-Stitching, Z-Projektion und digitaler Phasenkontrast
  • Importieren Sie Bilddateien aus anderen Programmen zur Analyse in Gen5
Bildgebung: Methoden und Prozesse
  • Automatisierte Zellzählung und -analyse mit Bildstatistiken
  • Zeitraffer-Filmemachen mit automatischer Bildausrichtung
  • Montageaufnahme, Bild-Stitching
  • Z-Stapeln und Z-Projektion
  • Hochgeschwindigkeitsbildgebung, Bild-Binning für schnelle Kinetik
QK- und Validierungstools
  • Vollständig validiert bei Agilent BioTek
  • Das Gen5 Validierungs-Paket bietet einen effizienten, schrittweisen Ansatz zur Vereinfachung der internen Validierung
  • Kompatibel mit dem umfassenden Mikrotiterplatten-Lesegerät IQ/OQ/PQ (Product Qualification Packages) zur Beschleunigung der Gerätequalifizierung
  • Die Gen5 IVD und die Gen5 IVD Image+ verfügen über QK-Trendfunktionen, Sicherheitsfunktionen und Validierungsprotokolle für Komfort und Effizienz
Gen5 Image Prime für die Zellbildgebung
  • Bietet ein leistungsstarkes Hilfsmittel zur Bilderfassung und -analyse für die Verwendung mit Lionheart FX automatischer Lebendzell-Bildgeber und Cytation Zellbildgebungs-Multifunktions-Lesegeräten
  • Zellzählung, Subpopulationsanalyse, erweiterte Analysefunktionen
  • Multimodus- und Bildgebungsschritte in einem einzigen Protokoll ermöglichen eine Trefferauswahl für eine effiziente Bildgebung, ohne dass unnötige Daten erfasst werden müssen
  • Bildverarbeitung und -analyse einschließlich Z-Projektion, Bild-Stitching, Trefferaufnahme und digitalem Phasenkontrast sowie erweiterten Funktionen wie Sekundärmaske, dynamische Schwellenwertanalyse und Subpopulationsanalyse
  • Integrierter Filmemacher für erfasste kinetische Bildgebungssequenzen
  • Fluoreszenz, Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast-Bilderfassung
  • Importieren Sie Bilddateien aus anderen Programmen zur Analyse in Gen5
GxP-Konformität mit Gen5 Secure
  • Für regulierte Laborumgebungen bietet Gen5 Secure Funktionen zur Erfüllung der Anforderungen von 21 CFR Part 11
  • Bietet Bildverarbeitungssteuerung für Lionheart FX automatischen Lebendzell-Bildgeber und Cytation Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräte
  • Einschließlich Bildverarbeitung und -analyse einschließlich z-Projektion, Bild-Stitching, Trefferaufnahme und digitalem Phasenkontrast
  • Zu den erweiterten Funktionen gehören Sekundärmaske, dynamische Schwellenwertanalyse und Subpopulationsanalyse
  • Vollständige Lesegerät-Steuerung und Datenanalyse für alle Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräte
  • Enthält Funktionen, die Laboren bei der Einhaltung entscheidender GxP-Anforderungen unterstützen, einschließlich 21 CFR Part 11
  • Elektronische Signatur für Datenverifikation, -genehmigung, -autorisierung und andere anpassbare Ereignisse
  • Daten-, Protokoll- und System-Audit-Trails verfolgen und zeichnen Aktionen mit anpassbaren Kommentaren auf
  • Mehrstufige Zuweisung von Anwenderberechtigungen mit einer sehr detaillierten Liste von schützbaren Funktionen
  • Mehrere Gruppen mit mehreren Anwendern und Berechtigungen sind definierbar
  • Anwendersperre und -rücksetzung und Kennwortalterung sind individuell anpassbar
  • E-Mail-Benachrichtigungen für vom Administrator definierte Ereignisse
  • Einmaliges Anmelde-Setup verfügbar
  • Es können mehrere Administratoren zugewiesen werden
Systemanforderungen für Computer
  • 64-Bit-Version von Windows 7 oder Windows 10 Professional
  • Intel Core i5-Prozessor (4. Generation) oder höher
  • Intel 8 USB-Chipsatz oder höher
  • 8 GB RAM oder höher
  • 128 GB Festplattenspeicher oder höher
  • Monitorauflösung von 1600 x 900
  • Tastatur und Maus
Software (Lionheart FX erfordert Gen5 3.0 oder höher)
  • Microsoft Internet Explorer v 9.0 oder neuer (für Online-Hilfe)
  • Microsoft Excel für Schnellexport und PowerExport: Gen5 3.0: Excel 2007 (nur 32-Bit-Edition) oder Excel 2010 bis 2016 (32- und 64-Bit-Editionen); Gen5 2.0: Excel 2007 bis 2016 (nur 32-Bit-Editionen)
Konnektivität
  • USB 3-Anschluss für Kamera
  • USB 2- oder 3-Anschluss für Gerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung
Typ Gen5 Image Prime