Learn More
Agilent BioTek Gen5 Datenerfassungs- und Analysesoftware
GREENER_CHOICE
Die Gen5-Datenerfassungs- und Analysesoftware verfügt über eine moderne Schnittstelle zum einfachen Zugriff auf alle wichtigen Software-Funktionen, einschließlich Leseparameter, Plattenlayout, Datenreduzierung, Online-Hilfe, Assistenten, Tutorials und Beispielprotokolle..
Marke:  Agilent BioTek GEN5IVDIPLUS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16572342
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnellstarttasten auf dem Begrüßungsbildschirm bieten Links zu kürzlich verwendeten Dateien, vorprogrammierten Protokollen und anderen Schlüsselfunktionen, wie Schnelllesen und Systemtest
  • Mit StepWise-Tools lassen sich Verfahrensschritte und Datenreduktionskriterien von Anwendungen in einer logischen und klar definierten Abfolge unbegrenzt kombinieren und klar auf dem Bildschirm darstellen
  • Analysieren Sie Daten auf einer einzelnen Platte oder über mehrere Platten in einem Experiment
  • Report und PowerExport Builder sind schnelle und flexible Ausgabetools zur Erstellung veröffentlichungsbereiter Berichte mit Datenmatrizen, Statistiktabellen, Protokollen und Plattendaten
  • Zur Einhaltung von 21 CFR Part 11 bietet Gen5 Secure System-, Daten- und Protokollschutz
  • Mehrere Benutzerdefinitionen und Berechtigungsstufen erleichtern die Einhaltung der Laborrichtlinien
Systemvoraussetzungen
  • Windows XP oder Windows 2000 (Professional-Editionen)
  • PC mit PentiumIII-Prozessor (oder kompatibler Prozessor) (500 MHz oder höher)
  • 512 MB RAM oder höher
  • 2 GB Festplattenspeicher oder mehr
  • XGA-Auflösung von 1024 x 768 oder höher
  • CD-ROM-lesbares Laufwerk
  • Tastatur
  • Maus
  • Microsoft Internet Explorer v 5.0 oder höher (für Online-Hilfe)
  • Microsoft Excel 2000 oder höher (für PowerExport Funktion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gen5 IVD+ Datenanalysesoftware
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung
Software zur Datenerfassung und -analyse