Learn More
Agilent BioTek Gen5 Datenerfassungs- und Analysesoftware
Die Gen5-Datenerfassungs- und Analysesoftware verfügt über eine moderne Schnittstelle zum einfachen Zugriff auf alle wichtigen Software-Funktionen, einschließlich Leseparameter, Plattenlayout, Datenreduzierung, Online-Hilfe, Assistenten, Tutorials und Beispielprotokolle..
Marke: Agilent BioTek GEN5SECURE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnellstarttasten auf dem Begrüßungsbildschirm bieten Links zu kürzlich verwendeten Dateien, vorprogrammierten Protokollen und anderen Schlüsselfunktionen, wie Schnelllesen und Systemtest
- Mit StepWise-Tools lassen sich Verfahrensschritte und Datenreduktionskriterien von Anwendungen in einer logischen und klar definierten Abfolge unbegrenzt kombinieren und klar auf dem Bildschirm darstellen
- Analysieren Sie Daten auf einer einzelnen Platte oder über mehrere Platten in einem Experiment
- Report und PowerExport Builder sind schnelle und flexible Ausgabetools zur Erstellung veröffentlichungsbereiter Berichte mit Datenmatrizen, Statistiktabellen, Protokollen und Plattendaten
- Zur Einhaltung von 21 CFR Part 11 bietet Gen5 Secure System-, Daten- und Protokollschutz
- Mehrere Benutzerdefinitionen und Berechtigungsstufen erleichtern die Einhaltung der Laborrichtlinien
- Windows XP oder Windows 2000 (Professional-Editionen)
- PC mit PentiumIII-Prozessor (oder kompatibler Prozessor) (500 MHz oder höher)
- 512 MB RAM oder höher
- 2 GB Festplattenspeicher oder mehr
- XGA-Auflösung von 1024 x 768 oder höher
- CD-ROM-lesbares Laufwerk
- Tastatur
- Maus
- Microsoft Internet Explorer v 5.0 oder höher (für Online-Hilfe)
- Microsoft Excel 2000 oder höher (für PowerExport Funktion)
Spezifikation
Multifunktionslesegeräte für die Bildgebung | |
Software zur Datenerfassung und -analyse |