Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Eine lösliche Form der Basalmembran, die aus murinen Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Tumoren extrahiert wurde. Frei von Viren, einschließlich Laktose-Dehydrogenase-erhöhendem Virus (LDEV), das manchmal in dieser Art von Präparationen zu finden ist.
67.00 € - 309.00 €
Spezifikation
Zelltyp Humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), primäre Epithelzellen, endotheliale Zellen, glatte Muskelzellen
Klassifikation Reduzierte Wachstumsfaktoren
Konzentration 12 bis 18 mg/ml
Form Gefroren
Produkttyp Basement Membrane Matrix
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11612149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A1413301
1 ml
67.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12063569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A1413302
5 mL
309.00 €
5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird routinemäßig für die Anhaftung und Erhaltung humaner embryonaler Stammzellen verwendet (hESC).
  • Humane ESCs haben besondere Anforderungen bei der Anlagerung und Erhaltung, und manche Chargen von Basalmembran-Extrakt bieten möglicherweise keine ausreichende Unterstützung.
  • Die Geltrex™ hESC-qualifizierte Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor wurde auf die Unterstützung von hESC-Wachstum und Pluripotenz getestet, wodurch Sie nicht mehr mehrere Chargen testen müssen.
  • Konsistente Herstellungsverfahren gewährleisten eine Proteinkonzentration von durchschnittlich 15 mg/ml mit nur sehr geringen Schwankungen zwischen den Chargen.
Spezifikation
Spezifikation
Humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), primäre Epithelzellen, endotheliale Zellen, glatte Muskelzellen
12 bis 18 mg/ml
Basement Membrane Matrix
Steril
Gibco™
Niedrig
Zellkulturqualität
Adhärente Zellkultur
Reduzierte Wachstumsfaktoren
Gefroren
Serumfrei
Kein Phenolrot
Trockeneis
Röhrchen
Maus
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified