Learn More
Gibco™ Geltrex™ hESC-qualifizierte, gebrauchsfertige Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Geltrex™ hESC-qualifizierte, gebrauchsfertige Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Marke:  Gibco™ A1569601
Artikelnummer. 15180617
  • 112.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Geltrex hESC-qualifizierte, gebrauchsfertige Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor ist eine lösliche Form der Basalmembran, die aus murinen Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Tumoren extrahiert wird. Diese vorverdünnte Version der Matrix kann direkt aus dem Kühlschrank entnommen und ohne weitere Handhabung in Zellkulturplatten abgefüllt werden. Geltrex hESC-qualifizierte gebrauchsfertige Basalmembranmatrix ist für Stammzellkulturanwendungen in StemPro hESC SFM optimiert. Für Stammzellkulturen mit dem StemFlex Medium oder dem Essential 8 Mediensystem verwenden Sie die Geltrex LDEV-freie, hESC-qualifizierte Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor.
Geltrex hESC-qualifizierte gebrauchsfertige Matrix:
• Konsistent—Vorverdünnung bei einer Konzentration von 1:100 gewährleistet optimale Proteinkonzentration für die Stammzellenanhaftung auf Standardzellkulturplatten
• Stabil—Lagerung bei 4 °C spart das Auftauen über Nacht auf Eis
• Kostengünstig— Das gebrauchsfertige Format spart mehrere Vorbereitungsschritte und reduziert die Gefahr eines Produktversagens
Reduzierte Variabilität
Geltrex hESC-qualifizierte gebrauchsfertige Matrix wird als 1:100 Verdünnung in einer gepufferten Lösung bereitgestellt, die direkt zum Beschichten von Zellkulturplatten hinzugefügt werden kann. Jede Charge wird in der richtigen Proteinkonzentration für die optimale Stammzellen-Adhäsion vorbereitet, was die Berechnung von Verdünnungsschemata für jede Charge der Matrix nahezu überflüssig macht.
Zuverlässig
Die Matrix ist für eine Lagerung bei 4 °C bis Ablauf der Lebensdauer ausgelegt und kann zusammen mit den Zellkulturmedien im Kühlschrank aufbewahrt werden, sodass langwierige Auftauverfahren im Eisbad und frühzeitiges Gelieren entfallen. Zusätzlich ist jede Charge funktionell qualifiziert mit Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen und auf Lactat-Dehydrogenase-erhöhende Viren (LDH-Virus) getestet, um alle Zellkulturlabore zu schützen.
Kostengünstig
Geltrex hESC-qualifizierte gebrauchsfertige Matrix eliminiert mehrere Schritte—Kein Einfrieren, Auftauen, Verdünnen und Aliquotieren mehr. Dieses Produkt sorgt für erhebliche Zeiteinsparungen.-9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Reduzierte Wachstumsfaktoren
Adhärente Zellkultur
Basement Membrane Matrix
Steril
Niedrig
Geltrex™
50 mL
Stammzellen (hämatopoetisch, neuronal, mesenchymal, Maus, embryonal, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, human)
0,12 bis 0,18 mg/ml
Flüssig
Serumfrei
Kein Phenolrot
Flasche(n)
ES-Zellenqualifiziert
Maus
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Geltrex hESC-qualified Ready-To-Use Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid