Learn More
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Färbungsreagenz
Erzielen Sie eine Erkennung auf Nanogramm-Ebene und Ergebnisse, die über die von typischen Coomassie-Färbungen hinausgehen, ohne dass dabei ein Entfärben erforderlich ist.
146.00 € - 464.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
---|---|
Detektionsstelle | In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Marker oder Farbstoff | Coomassie |
Produkttyp | Reagenz für die Proteingel-Färbung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10608494
|
Thermo Scientific™
24590 |
500 ml |
146.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11805105
|
Thermo Scientific™
24592 |
3,5 L | N/A | ||||||
Beschreibung
Das blaue GelCode-Färbereagenz ist ein gebrauchsfertiges Proteinfärbemittel auf Basis des kolloidalen Coomassie-Farbstoffs G-250, der einen Nachweis auf Nanogramm-Ebene in Polyacrylamid-Gelen und den In-Blot-Nachweis ermöglicht. Dieses einzigartige Reagenz färbt nur Proteine und ermöglicht die direkte Betrachtung der Bänder im Gel während des einstündigen Gelfärbeprozesses.
Thermo Scientific GelCode Blue Färbungsreagenz ist ein gebrauchsfertiges Proteinfärbemittel basierend auf dem kolloidalen Coomassie-Farbstoff G-250, der eine Erkennung auf Nanogrammebene und exzellente Klarheit für Polyacrylamid-Gele ermöglicht.Merkmale von GelCode Blue Färbereagenz:
- Keine Methanol-Essigsäure-Entfärbung erforderlich—spart Zeit, reduziert die Reagenzienkosten und minimiert die Entsorgung von Lösungsmitteln
- Schnelle, einstufige, einstündige Färbung—Gebrauchsfertiges Färbereagenz; Bandentwicklung ist direkt in der Färbeschale sichtbar; kein Hintergrund durch nächtliche Färbung; flexibles Befestigungs- und Waschprotokoll; keine Gelschrumpfung; gefärbtes Gel kann getrocknet werden
- Empfindlicher als herkömmliche Coomassie-Gelfärbungen—Einige Proteinbänder sichtbar bis 8 ng; breiter linearer Bereich für die densitometrische Analyse (Ref 1); ermöglicht Gelfärbung nach dem Western Transfer; kompatibel mit MALDI-TOF-Analyse und Sequenzanalyse
- Die Wasserspülung erhöht die Färbeempfindlichkeit—Der optionale Schritt bietet kristallklaren Gelhintergrund und macht schwach gefärbte Bänder sichtbarer
Dieses einzigartige GelCode Blue Färbereagenz färbt nur Proteine und ermöglicht die direkte Betrachtung der Bänder im Gel während des 1-stündigen Gelfärbeprozesses. Nach dem Färben verbessert ein Wasserausgleichsschritt (Wasserwaschverbesserung) die Färbeempfindlichkeit weiter und liefert einen klaren Gelhintergrund. Da das Protein durch die Entfärbung nicht fixiert wird, ist GelCode Blue Färbemittel mit der Massenspektrometrieanalyse und der N-terminalen Sequenzanalyse kompatibel.
GelCode Blue Färbereagenz enthält Additive, die die Bildung von Farbstoff- und Farbstoffproteinaggregaten, die sich in allen Färbereagenzien auf Coomassie-Basis bilden, verlangsamen. Dennoch bildet das Reagenz, wenn es ungestört gelassen wird, sichtbare Farbstoffaggregate, die sich im Boden der Flasche absetzen. Diese Aggregate werden durch vorsichtiges Umdrehen oder Kippen und Drehen der Flasche mehrmals vollständig dispergiert. Daher empfiehlt es sich, das Färbereagenz vor dem Ausgießen oder Dispensieren zu mischen, um sicherzustellen, dass eine homogene Probe des Reagenzes verwendet wird.
Ähnliche Produkte
Pumpe (für 3.5 l-Flaschen GelCode™ Blue Färbereagenz)
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
Kolorimetrisch | |
Reagenz für die Proteingel-Färbung | |
Protein |
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion | |
Coomassie | |
GelCode™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate
- GelCode Blue Stain Reagent
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol, Phosphoric acid