Learn More
Cytiva GelBond PAG-Film für Gele
Cytiva™ GelBond PAG-Film für Gele ist ein hochdichtes homogenes Medium.
Brand:  Cytiva 1850-212
 View more versions of this product
Product Code. 11530824
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Cytiva™ GelBond Film ist ein transparenter, flexibler Polyesterfilm zur Unterstützung von Gelen. Auf GelBond-Film gegossene Gele bleiben durch Elektrophorese oder Immundiffusion und alle nachfolgenden Fixier-, Färbe-, Entfärbe- und Trocknungsverfahren dauerhaft an dem Film haften.
  • GelBond Film wird aus dünnem Polyester (0.2 mm) hergestellt. Packung mit 50 Filmen, 124 x 258 mm.
  • Homogenes Medium mit hoher Dichte
Jeder Film hat eine hydrophile und eine hydrophobe Seite. Das Gel muss auf die hydrophilen Seite, auf der sich ein Wassertropfen ausbreitet kann, gegossen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gelfolie
50 Packung
260 mm
203 mm
Polyacrylamidgele
10,2 in.
7,9 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers