Learn More
Cytiva GelBond PAG-Film für Gele
Cytiva™ GelBond PAG-Film für Gele ist ein hochdichtes homogenes Medium.
Marke:  Cytiva 80112933
306.53 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10575785
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cytiva™ GelBond Film ist ein transparenter, flexibler Polyesterfilm zur Unterstützung von Agarose-Gelen. Auf GelBond-Film gegossene Gele bleiben durch Elektrophorese oder Immundiffusion und alle nachfolgenden Fixier-, Färbe-, Entfärbe- und Trocknungsverfahren dauerhaft an dem Film haften.
  • GelBond Film wird aus dünnem Polyester (0.2 mm) hergestellt. Packung mit 50 Filmen, 124 x 258 mm.
  • Homogenes Medium mit hoher Dichte
Jeder Film hat eine hydrophile und eine hydrophobe Seite. Das Gel muss auf die hydrophilen Seite, auf der sich ein Wassertropfen ausbreitet kann, gegossen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Fest
50 Packung
94 mm
84 mm
Gelfolie
Agarosegele
3,7 in.
3,3 in.