Learn More
Cytiva GelBond PAG-Film für Gele
Cytiva™ GelBond PAG-Film für Gele ist ein hochdichtes homogenes Medium.
Marke: Cytiva 80112936
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytiva™ GelBond Film ist ein transparenter, flexibler Polyesterfilm zur Unterstützung von Gelen. Auf GelBond-Film gegossene Gele bleiben durch Elektrophorese oder Immundiffusion und alle nachfolgenden Fixier-, Färbe-, Entfärbe- und Trocknungsverfahren dauerhaft an dem Film haften.- GelBond Film wird aus dünnem Polyester (0.2 mm) hergestellt. Packung mit 50 Filmen, 124 x 258 mm.
- Homogenes Medium mit hoher Dichte
Spezifikation
Farblos | |
Polyacrylamidgele | |
10,1 in. | |
5,0 in. |
Gelfolie | |
50 Packung | |
258 mm | |
124 mm |