Learn More
Hamilton™ Needle, GLE, 2mm, 6-erPack
Entwickelt für Multiplex-DNA-Sequenzierungsmethoden.
Marke:  Hamilton™ 8651-01
Artikelnummer. 10768764
  • 278.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schneller Probentransfer
  • Feste, 25 mm lange, stumpfe Nadeln in 9 mm Abstand zueinander
  • Der einstellbare Volumenstopp ermöglicht schnelleres, präziseres Nachladen und eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Kleines RN-Hub
25,4 mm
6/Packung
0.2 mm
Austauschbare Nadel zur Gelbeladung
3