Learn More
Cytiva Kalibriersets für die Gelfiltration
Einfache, zuverlässige Kalibrierung von Gelfiltrationssäulen. Cytiva Life Sciences™ Kalibriersets für die Gelfiltration enthalten eine klar definierte Reihe von Protein-Standards.
Marke: Cytiva 28-4038-41
Beschreibung
- Optimierte Proteinpalette für hochauflösende Medien und vorgepackte Säulen
- Jedes Kit enthält fünf Fläschchen mit lyophilisierten Proteinen
- Mit Blue Dextran 2000 zur Bestimmung des leeren Anteils der Säule
Spezifikation
Jeweils | |
Kalibrier-Kit | |
10 mg Aprotinin (6500 Mr), 50 mg Ribonuklease A (13,700 Mr), 15 mg Carboanhydrase (29,000 Mr), 50 mg Ovalbumin (43,000 Mr), 50 mg Conalbumin (75,000 Mr), 50 mg blaues Dextran (2,000,000 Mr) | |
2 bis 8 °C |
Hochauflösendes Medium und vorgepackte Säule | |
Kalibrierung von hochauflösenden Gelfiltrationsmedien und Säulen, wie Superdex™, Superose und Sephacryl | |
6500 bis75,000 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Trypsin inhibitor, pancreatic basic