Learn More
Thermo Scientific™ GC-Liner-Dichtungsringe für Thermo Scientific™ und Agilent-Geräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dichtungsring mit Viton-Einlage
Einlagendichtungsringe
Graphiteinlagen-Dichtungsring
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent 2,0-mm-Einlagen
Agilent SSL-Einlagen
Gerade Agilent-Direkteinlagen
TRACE 1300 Serie GC PTV-Injektoren
TRACE 1300 Serie GC und Agilent SSL-Injektoren
TRACE und FOCUS GC SSL-Injektoren
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Graphiteinlagen-Dichtungsring |
| Menge | 10/Packung |
| Product Type | Graphiteinlagen-Dichtungsring |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent 2,0-mm-Einlagen |