Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless with recessed
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 09206101
Artikelnummer. 12973991
  • 48.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Produkt
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
GC-Einlass-Liner, Split/Splitless-Einlass-Liner mit Schwanenhalsvertiefung und Quarzwolle
5 mm
95 mm
3.4 mm
Shimadzu GC-Geräte