missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Länge (metrisch) | 78,5 mm |
| Product Type | Split/Splitless-Einlass-Liner, Schwanenhalsvertiefung (Quarzwolle) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur