Learn More
SGE™ GC Kapillarsäulen: Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
Marke: SGE™ 054600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
- Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
- Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
- Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
- Forte BPX-70 (70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan)—MS-Premium, Säule mit niedrigem Bluten und Polarität, die für die Analyse von Fettsäuremethylester (FAME) entwickelt wurde
Spezifikation
260 °C | |
70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan | |
0,2 μm | |
0,2 μm | |
BPX70. |
0,1 mm | |
GC/MS, CIS/Trans-Isomer-Analyse | |
50°bis 250 °C | |
10 m | |
Polar |